Learn More
Invitrogen™ CGA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0I8N3)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Antigen CGA
Klon 0I8N3
Konzentration 1.04 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282691
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558121
20 μL
185.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30284554
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558122
100 μL
457.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: APDVQDCPEC TLQENPFFSQ PGAPILQCMG CCFSRAYPTP LRSKKTMLVQ KNVTSESTCC VAKSYNRVTV MGGFKVENHT ACHCSTCYYH KS.
The four human glycoprotein hormones chorionic gonadotropin (CG), luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), and thyroid stimulating hormone (TSH) are dimers consisting of alpha and beta subunits that are associated noncovalently. The alpha subunits of these hormones are identical, however, their beta chains are unique and confer biological specificity. The protein encoded by this gene is the alpha subunit and belongs to the glycoprotein hormones alpha chain family.
Spezifikation
Spezifikation
CGA
1.04 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P01215
1081
Recombinant protein (or fragment)
Antibody
0I8N3
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
CGA
aGSU; alphaGSU; alpha-GSU; alphaSU; Anterior pituitary glycoprotein hormones common subunit alpha; Cga; CG-ALPHA; Choriogonadotropin alpha chain; chorionic gonadotrophin subunit alpha; chorionic gonadotropin human; chorionic gonadotropin, alpha polypeptide; follicle-stimulating hormone alpha chain; follicle-stimulating hormone alpha subunit; follitropin alpha chain; FSHA; FSH-alpha; glycoprotein hormones alpha chain; glycoprotein hormones, alpha polypeptide; glycoprotein hormones, alpha subunit; GPHa; GPHA1; GPHalpha; HCG; human chorionic gonadotropin; LHA; LSH-alpha; luteinizing hormone alpha chain; Lutropin alpha chain; thyroid-stimulating hormone alpha chain; Thyrotropin alpha chain; Tsha; TSH-alpha
CGA
Primary
Protein A