Learn More
CGP71683 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16460497 50 mg -
16454148 10 mg -
16436857 5 mg 5 Milligramm
16415116 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16460497 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107723
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CGP71683 hydrochloride is a competitive neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.3 nM, and shows no obvious activity at Y1 receptor (Ki, >4000 nM) and Y2 receptor (Ki, 200 nM) in cell membranes.
CGP71683 hydrochloride is a competitive neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.3 nM, and shows no obvious activity at Y1 receptor (Ki, >4000 nM) and Y2 receptor (Ki, 200 nM) in cell membranes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CGP71683 hydrochloride
CAS 192322-50-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H30ClN5O2S
Menge 50 mg
Synonym CGP71683A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 160 mg/mL (312.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)(NC[C@H]3CC[C@H](CNC4=NC(N)=C5C=CC=CC5=N4)CC3)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 512.07
Formelmasse 512.07
Reinheit (%) 99.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation