Learn More
MedChemExpress CH 5450
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.47% |
| CAS | 252557-97-4 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekulargewicht | 652.73 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM) |
| Synonym | Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome |