Learn More
MedChemExpress CH 5450
Artikelnummer. 16443177
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16443177 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16443177 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY16707
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CH 5450 (Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome) is a human chymase inhibitor.
Spezifikation
Reinheit 99.47%
CAS 252557-97-4
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 652.73 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM)
Synonym Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome