Learn More
CH5132799, MedChemExpress
Beschreibung
CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CH5132799 |
| CAS | 1007207-67-1 |
| Farbe | Gray |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H19N7O3S |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 377.42 |
| Formelmasse | 377.42 |
| Mehr anzeigen |