Learn More
Fisherbrand™ Kettenröhrchengestell
Für Ihre individuellen Ansprüche in einer Vielzahl von Positionen anpassbar. Das Fisherbrand™ Kettenröhrchengestell bietet Platz für bis zu 16 Wells und maximiert dadurch den Platz auf dem Labortisch.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Für mehrere Anwendungen, z. B. in Wasser- oder Eisbädern, in Phlebotomie-Tabletts, in Duraporter™ Probentransportkoffer oder überall dort, wo ein Röhrchengestell benötigt wird
- Maximiert wertvollen Platz auf dem Labortisch mit der Flexibilität, Röhrchen mit mehreren Größen (5/15ml- und 15 - 17 mm-Röhrchen) in einem konfigurierbaren Gestell zu halten
- Offene Bauweise ermöglicht die Exposition gegenüber Wasser- und Eisbädern und trägt zur Reduzierung von Identifizierungsfehlern bei
- Erstellen Sie je nach Bedarf verschiedene Formen und Gestellgrößen mit bis zu 16 Wells
- Verbinden Sie mehrere Chain Rack Pakete für größere Röhrchengestelle
- Verschiedene Farben zur einfachen Identifizierung von Röhrchen oder Tests
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Chain Tube Rack | |
Nein | |
Tubes (15 mL) | |
16 | |
94 x 27 mm | |
27 mm | |
0.16 kg |
Verstellbar | |
Assorted (Blue, Green, Yellow, Natural) | |
Polypropylen | |
16/Pckg. | |
94 mm | |
17 mm |