Learn More
Jri Maxant™ Diagrammpapier
Artikelnummer. 10166452
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Zeitbereich:
7 Tage
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zeitbereich Packungsgröße
10166452 7 Tage 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10166452 Lieferant Jri Maxant™ Lieferanten-Nr. 00001
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kreisförmiges Papier für Temperaturschreiber. Jri Maxant™ Diagrammpapier kann zur Bestätigung und Aufzeichnung des Temperaturprotokolls verwendet werden.
  • Rund
  • Überwachung und Aufzeichnung des Temperaturprotokolls
Spezifikation
Produkttyp Diagrammpapier
Menge 100/Packung
Zeitbereich 7 Tage