Learn More
CHD5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537148
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15514271
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 230-250 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
CHD5 Polyclonal antibody specifically detects CHD5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CHD5
Polyclonal
Unconjugated
CHD5
4930532L22Rik; ATP-dependent helicase CHD5; AW060752; B230399N07Rik; CHD5; CHD-5; chromodomain helicase DNA binding protein 5; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 5; KIAA0444
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26038, 269610, 691589
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A2A8L1, D3ZD32, Q8TDI0
CHD5
A synthetic peptide corresponding to residues in human CHD5
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat