Learn More
Invitrogen™ CHEK1 (CHK1) Recombinant Human Protein
CHEK1 (CHK1) is a serine/threonine protein kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR3959B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15418393
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CHEK1 (CHK1) is involved in preventing replication when DNA integrity is compromised.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001265
50mM Tris, pH 7.5, 250mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
CHEK1 (CHK1)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
58.1kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus