Learn More
Thermo Scientific™ Human CHEK2 (CHK2), His Tag Recombinant Protein
Human CHEK2 (CHK2), His Tag Recombinant Protein
7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_009125 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 66 kDa |
Gen-Alias | CHEK2 (CHK2) |
Kinase-Familie | RAD53 Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10003492
|
Thermo Scientific™
PV3983 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- CHEK2 (CHK2) is a serine/threonine kinase and a component of the DNA damage checkpoint pathway
- CHK2 is activated by DNA damage and phosphorylates several modulators of cell cycle control including tumor suppressor proteins
- A mutation in this gene has been linked to cancer
Spezifikation
NP_009125 | |
66 kDa | |
RAD53 Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.04% Triton X-100, 4mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
CHEK2 (CHK2) | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |