Learn More
Chelidamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16419386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16419386 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW016349
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Chelidamic acid is a heterocyclic organic acid with a pyran skeleton. Chelidamic acid has good coordination ability with noble metal ions. Chelidamic acid is also one of the most potent inhibitors of glutamate decarboxylase, with a Ki of 33 μM.
Chelidamic acid is a heterocyclic organic acid with a pyran skeleton. Chelidamic acid has good coordination ability with noble metal ions. Chelidamic acid is also one of the most potent inhibitors of glutamate decarboxylase, with a Ki of 33 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chelidamic acid
CAS 138-60-3
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H5NO5
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (54.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C=C(C(O)=O)N1)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder