Learn More
CHEMetrics Chemets™ Wassertest-Kits
Ergebnisse in höchstens zwei Minuten
Marke: CHEMetrics K7599
Weitere Details : CAS : 1310-58-3 Netto-Gewicht : 0.39600kg
Beinhaltet: ENTFERNEN
Beschreibung
Liefern Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
- Die Ampullen mit 7 mm Durchmesser von Chemets wurden für maximale Einfachheit und Genauigkeit entwickelt und verfügen über konische, vorgefertigte Spitzen mit innen vakuumversiegelten Reagenzien
- Um einen Test durchzuführen, tauchen Sie die Chemets Ampulle einfach in die Probe ein, brechen Sie die Spitze ab, und das richtige Probenvolumen wird schnell in die Ampulle eingezogen
- Innerhalb von zwei Minuten oder weniger ergibt die Reaktion zwischen der Probe und dem Reagenz eine Farbskala, die—dann mit dem entsprechenden Farbstandard für die Quantifizierung der Ergebnisse verglichen werden kann
- Komparatoren haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren.
Bestellinformation
Nachfüllpackungen zu jeweils 30 Ampullen sind ebenfalls lieferbar.
Spezifikation
Gelöster Sauerstoff (DOS) | |
30 | |
2 min |
Kunststoffgehäuse, Nachfüllpackung, Komparator, selbstklebende Befestigungsklemme, permanente Befestigungsklemme, Probenröhrchen und Anweisungen | |
0 bis 100 ppb | |
CHEMets Visuelles Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
- Dissolved Oxygen CHEMets & ULR CHEMets Refills and Vacu-vials Ampoules
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch waschen sie alle ausgesetzt extemen körperstellen gründlich waschen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2, 2'-Oxydiethanol,Potassium hydroxide