Learn More
CHEMetrics COD-Reagenzfläschchen
Enthalten vorgemessene Reagenzien für die genaue, kostengünstige Bestimmung von CSB
Marke: CHEMetrics K7370S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55800kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet: Anweisungen
Beschreibung
- Enthält alles, was für die Durchführung von Tests erforderlich ist (außer destilliertes Wasser)
- Enthält Fläschchen und Bedienungsanleitung
- Lieferung in Kartonschachtel
- Verdauzeit von 2 Stunden
- Dichromat-Reagenzaufspaltung
Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können.
Bestellinformation
In Packungen mit je 25 Reagenzienfläschchen
Zertifizierungen
Nicht USEPA-zugelassen
Spezifikation
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
Nicht USEPA-zugelassen | |
Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer | |
24 | |
Dichromat-Reagenzaufspaltung | |
COD-Fläschen-Kit |
Nicht USEPA-zugelassen | |
Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser | |
25 Fläschchen und Bedienungsanleitung | |
0 bis 15.000 ppm (HR+) | |
2 Std. Verdau |
Sicherheit und Handhabung
- chemical oxygen demand (COD) vials
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, silver sulphate, mercuric sulphate, potassium dichromate