Learn More
3M™ Chemikalienschutzanzug 4570
Artikelnummer. 31297040 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31297040 S
31297036 M
31297037 L
31297038 XL
31297039 2XL
31297034 3XL
31297035 4XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31297040 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100256137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 €
    427.91 € / 12 Stück
    Sparen 247.09 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemikalienschutzanzug, zertifiziert nach den Schutzklassen Typ 3/4/5/6 zum Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalienstrahlen und -sprays.
  • Hergestellt aus robustem, 92 g/m² schwerem, nicht mikroporösem PE-Laminat für Langlebigkeit und Schutz.
  • Das doppelte Frontverschlusssystem und der große Reißverschlussanhänger gewährleisten einfaches Anziehen und sicheren Sitz.
  • Bietet einen ausgezeichneten Barriere-Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer, Strahlsprühnebel (Typ 3) und gefährliche Partikel (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
  • Erfüllt mehrere Standards: EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 (EN 13034), Typ 5 (EN ISO 13982-1), Typ 4 und Typ 3 (EN 14605).
  • Graue Farbgebung für Anwendungen mit geringer Sichtbarkeit und Diskretion, z. B. für Ersthelfer.
  • Chemikalienbeständige, verklebte Nähte sorgen für verbesserten Schutz und höhere Festigkeit.
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Permeation, getestet gegen verschiedene Chemikalien.
  • Besteht alle Prüfungen nach EN 14126 und erreicht die höchste Schutzklasse.
  • Bietet eine hohe Partikelrückhaltung (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
  • Zuverlässige Sicherheit und Schutz für die Belegschaft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen/Polypropylen
Farbe Grau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Offen
Stulpenform Offen
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Gesichtsöffnung
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Ungiftige Partikel