Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ CysLT1 Leukotriene Receptor Stable Cell Line
Click to view available options
Menge:
2 Fläschchen
Beschreibung
The ChemiScreen™ CysLT1 Leukotriene Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. leukotriene) based activation of CysLT1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses CysLT1 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of CysLT1 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Eingabe | Calcium Flux |
| Zelllinie | Chem-1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Lines |
| Primärer Agonist | Leukotriene D4 |
| Menge | 2 Fläschchen |
| Zieleintrag | CysLT1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.