Learn More
Chenodeoxycholic Acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437956
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16437956 100 mg 100 Milligramm
16441956 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437956 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY76847
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chenodeoxycholic Acid is a hydrophobic primary bile acid that activates nuclear receptors (FXR) involved in cholesterol metabolism.
Chenodeoxycholic Acid is a hydrophobic primary bile acid that activates nuclear receptors (FXR) involved in cholesterol metabolism.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chenodeoxycholic Acid
CAS 474-25-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H40O4
Menge 100 mg
Synonym CDCA
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.37 mM)
SMILES O=C(O)CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@]2(C)[C@](CC1)([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C4)([H])[C@@](CC[C@H]4O)(C)[C@]([H])3CC2
Molekulargewicht (g/mol) 392.57
Formelmasse 392.57
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease