Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0
Artikelnummer. 15475849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475849 100 mL 100 Milliliter
15485849 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475849 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63670.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.90 €
    68.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 7.25 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C8H17NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 207.288
MDL-Nummer MFCD00003835
InChI-Schlüssel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
IUPAC-Name 2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHES buffer soln.
Konzentration 0,5 M Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL