Learn More
Melford CHES
Artikelnummer. 30018151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018151 100 g 100 Gramm
30018152 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018151 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C40020100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
CHES, auch bekannt als 2-(N-Cyclohexylamino)ethansulfonsäure, ist eine chemische Verbindung, die eine bedeutende Rolle in der lebenswissenschaftlichen Forschung spielt, insbesondere in der Molekularbiologie und der Proteinforschung.
CHES wird hauptsächlich als Puffermittel verwendet, um einen stabilen pH-Wert in verschiedenen experimentellen Verfahren aufrechtzuerhalten. Es ist besonders wirksam im pH-Bereich von 8,6 bis 10,0 und eignet sich daher für Anwendungen, die höhere alkalische pH-Bedingungen erfordern.
CHES wird auch häufig bei der Proteinreinigung, Enzymtests, Nukleinsäureforschung und Elektrophoresetechniken eingesetzt, bei denen ein bestimmter pH-Bereich aufrechterhalten werden muss. Seine Pufferkapazität und Stabilität unter alkalischen Bedingungen machen es für diese Anwendungen wertvoll.
Einer der wesentlichen Vorteile von CHES ist seine niedrige Ionenstärke, die Störungen biologischer Prozesse und enzymatischer Aktivitäten minimiert. Es ermöglicht genaue und zuverlässige Ergebnisse, ohne die Integrität der biologischen Proben oder die Effizienz der enzymatischen Reaktionen zu beeinträchtigen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHES
CAS 103-47-9
Menge 100 g
Summenformel C8H17NO3S