Learn More
STEMCELL Technologies CHIR99021
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- CHIR99021 is an aminopyrimidine derivative that is an extremely potent glycogen synthase kinase (GSK) 3 inhibitor, inhibiting both GSK3β (IC50 = 6.7 nM) and GSK3α (IC50 = 10 nM)
- GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore CHIR99021 functions as a WNT activator
- It shows little activity against a large panel of kinases including CDK2 and other serine/threonine kinases such as MAPK and PKB
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 252917-06-9 |
| Synonym | CT 99021 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C22H18Cl2N8 |
| Reinheit | ≥ 95 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.