Learn More
STEMCELL Technologies CHIR99021
Artikelnummer. 17190012
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17190012 10 mg -
15672517 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17190012 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 72054
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
WNT pathway activator; Inhibits GSK3
  • CHIR99021 is an aminopyrimidine derivative that is an extremely potent glycogen synthase kinase (GSK) 3 inhibitor, inhibiting both GSK3β (IC50 = 6.7 nM) and GSK3α (IC50 = 10 nM)
  • GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore CHIR99021 functions as a WNT activator
  • It shows little activity against a large panel of kinases including CDK2 and other serine/threonine kinases such as MAPK and PKB
Spezifikation
CAS 252917-06-9
Synonym CT 99021
Menge 10 mg
Summenformel C22H18Cl2N8
Reinheit ≥ 95 %