Learn More
STEMCELL Technologies CHIR99021
Artikelnummer. p-7217591
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17190012 10 mg -
15672517 1 mg 1 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17190012
Marke: STEMCELL Technologies 72054
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
WNT pathway activator; Inhibits GSK3
  • CHIR99021 is an aminopyrimidine derivative that is an extremely potent glycogen synthase kinase (GSK) 3 inhibitor, inhibiting both GSK3β (IC50 = 6.7 nM) and GSK3α (IC50 = 10 nM)
  • GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore CHIR99021 functions as a WNT activator
  • It shows little activity against a large panel of kinases including CDK2 and other serine/threonine kinases such as MAPK and PKB
Spezifikation
CAS 252917-06-9
Synonym CT 99021
Menge 10 mg
Summenformel C22H18Cl2N8
Reinheit ≥ 95 %