Learn More
Chitosan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447901 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11447901 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11447901 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215059783
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bildet Gele mit mehrwertigen Anionen. Chitosan, MP Biomedicals ist ein kationisches marines Polymer, das aus den Schalen von Krustentieren gewonnen wird. Es entstehen klare Lösungen, die zu festen, klaren Filmen aushärten. Es ist biokompatibel, antibakteriell und umweltfreundlich.
Bei diesem Chitosanprodukt handelt es sich um ein teilweise deacetyliertes Chitin, das durch die Reaktion von Chitin mit konzentrierter Lauge entsteht. Chitin ist ein lineares Polymer aus Anhydro-N-Acetylglucosamin mit hohem Molekulargewicht. Chitin kommt in der Natur als Bestandteil der Schutzhülle einiger Wirbelloser vor, wie zum Beispiel mariner Krebstiere (z. B. Krabben). Das Chitosan-Polymer ist biologisch abbaubar und weist, wenn überhaupt vorhanden, eine geringe Toxizität auf.
Chitosan bildet Gele mit mehrwertigen Anionen. Es erzeugt starke, klare Filme, die vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bieten, darunter: Wasseraufbereitung, Chromatographie, Zusatzstoffe für Kosmetika, Textilbehandlung zur Erzielung antimikrobieller Wirkung, neuartige Fasern für Textilien, Fotopapiere, biologisch abbaubare Folien, biomedizinische Geräte und Mikrokapselimplantate zur kontrollierten Freisetzung von Arzneimitteln.
Spezifikation
CAS 9012-76-4
Dichte Volumendichte: 0,15 – 0,3 g/cm3 (Lit.)
Summenformel C56H103N9O39
Menge 250 g
Synonym chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
InChI-Schlüssel FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
IUPAC-Name Methyl N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy
Molekulargewicht (g/mol) 1526.464
PubChem CID 71853
Physikalische Form Pulver