Learn More
Chloramine-T, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492289
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16492289 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0959
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramine-T
Physikalische Form Solid
CAS 127-65-1
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H7ClNNaO2S
Löslichkeitsinformationen DMSO : 130 mg/mL (571.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (180.11 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 227.64
Formelmasse 227.64
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research