Learn More
Chloramphenicol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432109
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16432109 1 g 1 Gramm
16480838 5 g -
2 options
Artikelnummer. 16432109
Marke: Medchem Express HYB0239
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Chloramphenicol is an orally active, potent and broad-spectrum antibiotic.
Chloramphenicol shows antibacterial activity. Chloramphenicol represses the oxygen-labile transcription factor and hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1α) in hypoxic A549 and H1299 cells. Chloramphenicol suppresses the mRNA levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and glucose transporter 1, eventually decreasing VEGF release. Chloramphenicol can be used for anaerobic infections and lung cancer research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
Physikalische Form Solid
CAS 56-75-7
Farbe Off-White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12Cl2N2O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (464.21 mM) ∣H2O : 3.06 mg/mL (9.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 323.13
Formelmasse 323.13
Reinheit (%) 98.8%
Güte Research