Learn More
Chloramphenicol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480838
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480838 5 g -
16432109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480838 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0239
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chloramphenicol is an orally active, potent and broad-spectrum antibiotic.
Chloramphenicol shows antibacterial activity. Chloramphenicol represses the oxygen-labile transcription factor and hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1α) in hypoxic A549 and H1299 cells. Chloramphenicol suppresses the mRNA levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and glucose transporter 1, eventually decreasing VEGF release. Chloramphenicol can be used for anaerobic infections and lung cancer research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
Physikalische Form Solid
CAS 56-75-7
Farbe Off-White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12Cl2N2O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (464.21 mM) ∣H2O : 3.06 mg/mL (9.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 323.13
Formelmasse 323.13
Reinheit (%) 98.8%
Güte Research