Learn More
Chlorhexidine (digluconate), MedChemExpress
Artikelnummer. 16421028
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16421028 5 g -
16458386 100 mg -
16412249 1 g 1 Gramm
16402186 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16421028 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0608
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorhexidine (digluconate)
Physikalische Form Liquid
CAS 18472-51-0
Farbe Colorless
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H54Cl2N10O14
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (111.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (42.33 mM)
SMILES N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N)=N)NC2=CC=C(Cl)C=C2.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 897.76
Formelmasse 897.76
Reinheit (%) 98.15%
Güte Research