Learn More
Chlormadinone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468606
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468606 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1095
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlormadinone acetate
CAS 302-22-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H29ClO4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (24.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(Cl)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 404.93
Formelmasse 404.93
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid