Learn More
Chlormezanone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438256
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438256 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0353100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlormezanone
Physikalische Form Solid
CAS 80-77-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12ClNO3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (365.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(CC1)N(C)C(C2=CC=C(Cl)C=C2)S1(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 273.74
Formelmasse 273.74
Reinheit (%) 99.71%
Güte Research