Learn More
Chlor-(1,5-hexadien)-rhodium(I)-Dimer, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | chloro(1, 5-hexadiene)rhodium(I) dimer |
Schmelzpunkt | 118.0°C to 120.0°C |
Farbe | Goldfarben |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 441.02 |
Physikalische Form | Kristallpulver |