Learn More
Chlor(methyl)diphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386816 50 g 50 Gramm
11376816 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04162.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 144-79-6 | C13H13ClSi | 232.78 g/mol
Chloro(methyl)diphenylsilane is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlor(methyl)diphenylsilan wird in agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-79-6
Summenformel C13H13ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 232.78
MDL-Nummer MFCD00000498
InChI-Schlüssel OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis
PubChem CID 67349
IUPAC-Name Chlor(methyl)diphenylsilan
SMILES C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 294°C to 295°C
Chemischer Name oder Material Chloro(methyl)diphenylsilane
Menge 50 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 2937445
Flammpunkt 141°C (285°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 232.79
Reinheit (%) 97%
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.574
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.104