Learn More
Chlorocitalopram, Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30003430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003430 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3650901MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorocitalopram, Hydrobromide
CAS 64169-58-0
Summenformel C20 H21 Cl N2 O . Br H
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H21ClN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 1-(4-Chlorophenyl)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-Karbonitril; Hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 421.76
Formelmasse 420.0604