Learn More
Chlordibromaessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30137808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137808 1 g 1 Gramm
30005447 100 mg 100 Milligramm
30004259 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3710381G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5278-95-5
Summenformel C2 H Br2 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.29
Synonym Acetic acid, 2,2-dibromo-2-chloro-, Acetic acid, dibromochloro- (7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromo-2-chloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid, Dibromochloroacetic acid
IUPAC-Name 2,2-Dibrom-2-Chloressigsäure
SMILES OC(=O)C(Cl)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dibromochloroacetic acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Formelmasse 249.8032