Learn More
Chlordimethyl-n-octadecylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052028
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11384568 5 g 5 Gramm
11364568 25 g 25 Gramm
11394568 100 g 100 Gramm
11374568 500 g 500 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11384568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042414.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorbereitung hydrophober Oberflächen, Kettenabschluss
Chlorodimethyl-n-octadecylsilane is used for preparation of hydrophobic surfaces and chain terminator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18643-08-8
Summenformel C20H43ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 347.10
MDL-Nummer MFCD00000504
InChI-Schlüssel GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane
PubChem CID 87738
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-octadecylsilan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 184°C to 186°C (0.2mmHg)
Chemischer Name oder Material Chlorodimethyl-n-octadecylsilane
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2246012
Flammpunkt 200°C (392°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 347.1
Reinheit (%) 95%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.453
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.850 g/mL