Learn More
Chlordimethylphenylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477537 100 g 100 Gramm
11457537 5 g 5 Gramm
11467537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15638.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 768-33-2 | C8H11ClSi | 170.71 g/mol
Chlorodimethylphenylsilane is used in the synthesis of enantioenriched allenylsilanes through an ortho-ester Claisen rearrangement of chiral and silylpropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodimethylphenylsilan wird bei der Synthese von enantioangereicherten Allenylsilanen durch eine Ortho-Ester-Claisen-Neuanordnung chiraler und silylpropargyler Alkohole verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther und Hexan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-33-2
Summenformel C8H11ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 170.71
MDL-Nummer MFCD00000499
InChI-Schlüssel KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylphenylsilane, chlorodimethyl phenyl silane, phenyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethylphenyl, dimethylphenylchlorosilane, chloro dimethyl phenylsilane, phenyl dimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-phenyl-silane, benzene, chlorodimethylsilyl, pubchem10814
PubChem CID 13029
IUPAC-Name Chlor-dimethyl-phenylsilan
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 192°C to 193°C
Chemischer Name oder Material Chlorodimethylphenylsilane
Menge 100 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 606292
Flammpunkt 72°C (161°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,ether and hexane.
Formelmasse 170.72
Reinheit (%) ≥97%
Brechungsindex 1.509
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.032