Learn More
Chlordimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020970
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15433067 10 mL 10 Milliliter
15443067 50 mL 50 Milliliter
15453067 250 mL 250 Milliliter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15433067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13113.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodimethylsilan wird zur Herstellung von Vinyldimethylsilanolen für Palladium-katalysierte Kreuzkopplung mit Arylidioden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Es ist nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Metallen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-35-9
Summenformel C2H6ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 93.61
MDL-Nummer MFCD00000495
InChI-Schlüssel QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
PubChem CID 6327132
IUPAC-Name chlorodimethylsilyl
SMILES C[Si](C)Cl
Specifications
Siedepunkt 34°C to 36°C
Chemischer Name oder Material Chlorodimethylsilane
Schmelzpunkt -111°C
Menge 10 mL
Strukturformel (CH3)2SiHCl
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1633434
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Formelmasse 94.62
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
Hazard Statement
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.