Learn More
chlorodiphenylmethane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10478500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10478500 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10177753 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10091840 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10478500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-99-3
Summenformel C13H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 202.68
MDL-Nummer MFCD00000855
InChI-Schlüssel ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
IUPAC-Name [Chlor(phenyl)methyl]Benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodiphenylmethane
Schmelzpunkt 15°C to 17°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CHCl
Brechungsindex 1.5940 to 1.597
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 202.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodiphenylmethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.