Learn More
Chlordiphenylsilan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Chlorodiphenylsilane is used in Medicine field, electronics industry, polymer materials. It is used in reduction of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlordiphenylsilan wird in der Medizinbranche, der Elektronikindustrie und in Polymerwerkstoffen eingesetzt. Es wird zur Reduktion von Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagern Sie es nicht in der Nähe von Basen, Wasser. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
Chlordiphenylsilan wird in der Medizinbranche, der Elektronikindustrie und in Polymerwerkstoffen eingesetzt. Es wird zur Reduktion von Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagern Sie es nicht in der Nähe von Basen, Wasser. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 280°C |
| Chemischer Name oder Material | Chlorodiphenylsilane |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2987 |
| Beilstein | 2937164 |
| Flammpunkt | 105°C (221°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 218.76 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chlorodiphenylsilane
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chlorodiphenylsilane