Learn More
Chlormethansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11384228
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
3518-65-8
CH2Cl2O2S
148.99
MFCD00014727
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
77054
Chlormethansulfonylchlorid
ClCS(Cl)(=O)=O
3518-65-8
CH2Cl2O2S
148.99
MFCD00014727
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
77054
Chlormethansulfonylchlorid
ClCS(Cl)(=O)=O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff. It is synthesis of chloromethanesulfonates and chloromethanesulfonamides. It is also used for conversion of alcohols into the inverted acetates, azides and nitriles, and rearrangement of carbon-carbon and carbon-oxygen bonds under mild conditions, and in electrophilic and radical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chloromethanesulfonyl chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.67 g/mL
Siedepunkt 78°C to 81°C (20 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Acidic
Strukturformel ClCH2SO2Cl
Menge 2 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1811761
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in dichloromethane,pyridine,and most organic solvents. It is insoluble in water.
Formelmasse 149
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.