Learn More
(Chlormethyl)dimethylchlorsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434260
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11434260
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14899.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1719-57-9 | C3H8Cl2Si | 143.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1719-57-9
Summenformel C3H8Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 143.08
MDL-Nummer MFCD00000875
InChI-Schlüssel ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl dimethylchlorosilane, chloromethyldimethylchlorosilane, silane, chloro chloromethyl dimethyl, cmdmcs, chloro cholromethyl dimethylsilane, ch3 2sicl ch2cl, chloromethylchlorodimethylsilane, dimethylchloromethylchlorosilane, chloro chloromethyl-dimethylsilane
PubChem CID 74393
IUPAC-Name Chlor-(chlormethyl)-dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(Cl)CCl
Spezifikation
Siedepunkt 110°C to 113°C
Chemischer Name oder Material (Chloromethyl)dimethylchlorosilane
Menge 10 g
Strukturformel ClCH2Si(CH3)2Cl
UN-Nummer UN2985
Beilstein 1731933
Flammpunkt 21°C (69°F)
Formelmasse 143.09
Reinheit (%) 98%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.437
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.082