Learn More
Chlormethylephenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10129499 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10129499 25 g Glasflasche 25 Gramm
10017949 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10129499 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202360250
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7205-91-6 | C7H7ClS | 158.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7205-91-6
Summenformel C7H7ClS
Molekulargewicht (g/mol) 158.64
MDL-Nummer MFCD00000921
InChI-Schlüssel LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
PubChem CID 81623
IUPAC-Name [(chloromethyl)sulfanyl]benzene
SMILES ClCSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloromethyl phenyl sulfide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 66°C (0.3 hPa)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SCH2Cl
Brechungsindex 1.595
Menge 25 g
Beilstein 06,III,1002
Fieser 09,107; 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Relative Dichte 1.23
Formelmasse 158.65
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig