Learn More
(Chlormethyl)trichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329165 5 g 5 Gramm
11339165 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11329165 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16433.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1558-25-4 | CH2Cl4Si | 183.912 g/mol
(chloromethyl)trichlorosilane is usede in the synthesis of a highly branched polycarbosilane. Ferrocenophane has been prepared from (chloromethyl)trichlorosilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Chlormethyl)trichlorsilan ist nützlich bei der Synthese eines stark verzweigten Polycarbosilans. Ferrocenophan wurde aus (Chlormethyl)trichlorsilan hergestellt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Luft und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1558-25-4
Summenformel CH2Cl4Si
Molekulargewicht (g/mol) 183.912
MDL-Nummer MFCD00000873
InChI-Schlüssel FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl trichlorosilane, trichloro chloromethyl silane, silane, trichloro chloromethyl, chloromethyltrichlorosilane, silane, chloromethyl trichloro, unii-03tzm169kh, silane,trichloro chloromethyl, silane cm, cl3sich2cl, acmc-20apm5
PubChem CID 15258
IUPAC-Name Trichlor(chlormethyl)silan
SMILES C([Si](Cl)(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 117°C to 118°C
Chemischer Name oder Material (Chloromethyl)trichlorosilane
Menge 5 g
Strukturformel ClCH2SiCl3
UN-Nummer UN3390
Beilstein 1811640
Flammpunkt 69°C (156°F)
Formelmasse 183.93
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid