Learn More
Chlorpentafluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428336 250 g 250 Gramm
11408336 10 g 10 Gramm
11418336 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15384.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 344-07-0 | C6ClF5 | 202.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-07-0
Summenformel C6ClF5
Molekulargewicht (g/mol) 202.51
MDL-Nummer MFCD00000534
InChI-Schlüssel KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloropentafluorobenzene, pentafluorochlorobenzene, benzene, chloropentafluoro, pentafluorophenyl chloride, chloroperfluorobenzene, ccris 2394, pentafluorochloro benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene, benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorophenylchloride
PubChem CID 9579
IUPAC-Name 1-chlor-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Cl)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropentafluorobenzene
Dichte 1.568
Siedepunkt 116°C to 118°C
Brechungsindex 1.424
Menge 250 g
Beilstein 1819389
Formelmasse 202.51
Reinheit (%) ≥98%