Learn More
Chlorophen, TRC
Artikelnummer. 30136306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136306 25 g 25 Gramm
30137340 10 g 10 Gramm
30003508 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37500025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-32-1
Summenformel C13 H11 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 218.68
Synonym o-Cresol, 4-chloro-α-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-2-(phenylmethyl)phenol, 2-Benzyl-4-chlorophenol, 2-Hydroxy-5-chlorodiphenylmethane, 4-Chloro-2-benzylphenol, 4-Chloro-α-phenyl-o-cresol, 5-Chloro-2-hydroxydiphenylmethane, Bio-Clave, Chlorophene, Clorofene, Clorophene, Ketolin H, NSC 59989, Neosabenyl, Nipacide BCP, Nipacide BCP 50, Preventol BP, Santophen, Santophen 1, Septiphene, Septol, o-Benzyl-p-chlorophenol, p-Chloro-o-benzylphenol
IUPAC-Name 2-Benzyl-4-Chlorphenol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Benzyl-4-chlorophenol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2
Formelmasse 218.0498