Learn More
Chlorophyllin sodium copper salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448506
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448506 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16448506 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0911
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorophyllin sodium copper salt
Physikalische Form Solid
CAS 11006-34-1
Farbe Black
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H31CuN4Na3O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 66.66 mg/mL (92.05 mM) ∣DMSO : 1.2 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC(C(CC)=C3C)=[N]4C3=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Molekulargewicht (g/mol) 724.15
Formelmasse 724.15
Güte Research