Learn More
Chloropyramine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494577
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494577 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16494577 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1305
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloropyramine hydrochloride
CAS 6170-42-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H21Cl2N3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (306.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (91.95 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 326.26
Formelmasse 326.26
Reinheit (%) 99.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease