Learn More
Chlorotoluron, TRC
Artikelnummer. 30137534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137534 10 g 10 Gramm
17951575 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137534 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC42160010G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15545-48-9
Summenformel C10 H13 Cl N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 212.68
Synonym Urea, 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, 1-(3-Chloro-4-methyl)-3,3-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurea, 3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea, C 2242, CGA 15646, Chlorotoluron, Chlortoluron, Dicuran, Dicuran 500FL, Klortosan, Lentipur, Lentipur 500SC, Lentipur Flo, Lentipur Forte, N,N-Dimethyl-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(3-Chloro-4-tolyl)-N',N'-dimethylurea, Shvat SC, Syncuran, Syncuran 80DP, Tolurex, Tolurgan
IUPAC-Name 3-(3-Chlor-4-methylphenyl)-1,1-Dimethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotoluron
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Formelmasse 212.0716