Learn More
Chlortri-n-Butylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322176 25 g 25 Gramm
11312176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03477.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 995-45-9 | C12H27ClSi | 234.883 g/mol
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorotri-N-Butylsilan ist ein Silylierungsmittel. Es kann mit Bromtrifluormethan reagieren, um Tributyltrifluormethylsilan zu produzieren.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 995-45-9
Summenformel C12H27ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 234.883
MDL-Nummer MFCD00000509
InChI-Schlüssel JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
PubChem CID 70448
IUPAC-Name Tributyl(chlor)silan
SMILES CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 93°C to 94°C (4mmHg)
Chemischer Name oder Material Chlorotri-n-butylsilane
Menge 25 g
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.446
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.883
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1742537
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 234.89
Reinheit (%) 97%