Learn More
Chlortriethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022664
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482977 10 g 10 Gramm
11492977 50 g 50 Gramm
11402987 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11482977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15547.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlortriethylsilan wird in Laborchemikalien verwendet. Es dient zur Herstellung von Silylierungsmitteln und dient als Katalysator für Lewis-Säuren. Es wird zur Durchführung chemischer Reaktionen von Silikonöl, Silikonharz und Polysiloxan verwendet. Es wird auch zur Entfernung von Robe-Agens und als Schutzmittel und Lederoberflächenbehandlungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Alkoholen, Aminen, Ammoniak, Aldehyden und Aceton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 994-30-9
Summenformel C6H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 150.72
MDL-Nummer MFCD00000507
InChI-Schlüssel DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
PubChem CID 13819
IUPAC-Name Chlor(triethyl)silan
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Spezifikation
Siedepunkt 145°C to 147°C
Chemischer Name oder Material Chlorotriethylsilane
Schmelzpunkt ∼-75°C
Menge 10 g
Strukturformel (CH3CH2)3SiCl
UN-Nummer UN2986
Beilstein 1732860
Flammpunkt 29°C (84°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in aprotic organic solvents.
Formelmasse 150.73
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.431
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.899
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotriethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorotriethylsilane