Learn More
Chlortriisopropylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023626
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11483617 10 g 10 Gramm
11493617 50 g 50 Gramm
11403627 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11483617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17376.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlortriisopropylsilan wird als Silylierungsmittel bei der Synthese von Nukleotiden verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung chemischer Substanzen wie Pharmazeutika und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13154-24-0
Summenformel C9H21ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 192.80
MDL-Nummer MFCD00009656
InChI-Schlüssel KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
IUPAC-Name Chlor-tri(propan-2-yl)silan
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 200°C
Chemischer Name oder Material Chlorotriisopropylsilane
Menge 10 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1737446
Flammpunkt 62°C (144°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 192.81
Reinheit (%) ≥97%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.4535
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.908
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorotriisopropylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorotriisopropylsilane