Learn More
Chlortriphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419383 25 g 25 Gramm
11429383 100 g 100 Gramm
11439383 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419383 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11799.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Chlorotriphenylmethane is used as laboratory chemical. It acts as a protecting reagent for thiols, alcohols and amines. It is used in organic synthesis for initiating trityl group protection and for preparing S-trityl-L-cysteine (STLC), a inhibitor of Eg5 prevents mitotic progression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorotriphenylmethan wird als Laborchemikalie verwendet. Es dient als schützendes Reagenz für Thiole, Alkohole und Amine. Es wird in der organischen Synthese zum Initiieren des Tritylgruppenschutzes und zur Vorbereitung von S-Trityl-L-Cystein (STLC) verwendet, ein Inhibitor von Eg5 verhindert mitotische Progression.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Hexan, Benzol, Äther, Aceton und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-83-5
Summenformel C19H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 278.78
MDL-Nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI-Schlüssel JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
IUPAC-Name [chlor(diphenyl)methyl]benzol
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorotriphenylmethane
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Siedepunkt 230°C to 235°C (20 mmHg)
Strukturformel (C6H5)3CCl
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 397363
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in chloroform,hexane,benzene,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Formelmasse 278.78
Reinheit (%) 98%